β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Purity: 98+%
CAS No.: 369-07-3
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 92207
Optical Rotation: -68° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063255
Formule:
C₁₂H₁₅NO₈ Poids moléculaire: 301.25 g/mol Point de fusion: ∼ 192 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063255 Numéro CAS: 369-07-3 EINECS: 206-716-1 |