Imprimer
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
L09319.03EA 331 EUR
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque 95%
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
Purity: 95% CAS No.: 3326-32-7 Molecular Formula: C21H11NO5S Formula Weight: 389.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 360° Beilstein Reference: 1407295 MDL No.: MFCD00005063
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
Poids moléculaire: 389.381 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005063
Numéro CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0