Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque 90%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
Formule:
C₂₁H₁₁NO₅S Poids moléculaire: 389.381 g/mol Point de fusion: >360 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005063 Numéro CAS: 3326-32-7 EINECS: 222-042-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |