Imprimer
Chlorure de diéthylethoxyammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N-Diethylethanolammonium chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20394.0250 8.20394.1000
8.20394.0250EA 111 EUR
8.20394.0250 8.20394.1000
Chlorure de diéthylethoxyammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de diéthylethoxyammonium
Formule: C₆H₁₄ClNO
Numéro CAS: 13989-32-7
EINECS: 237-787-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 133 - 136 °C
Molar Mass 153.65 g/mol
Synonyms N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Hill Formula C6H16ClNO
Chemical Formula (C2H5)2NCH2CH2OH * HCl