Imprimer
1,2,4-Triazine-3,5-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41156.0005 8.41156.0025
8.41156.0005EA 80.5 EUR
8.41156.0005 8.41156.0025
1,2,4-Triazine-3,5-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazine-3,5-diol
Formule: C₃H₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006456
Numéro CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 274 - 275 °C
Molar Mass 113.07 g/mol
Synonyms 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Hill Formula C3H3N3O2