Imprimer
1,2,4-Triazine-3,5-diol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A14389.14 A14389.06
A14389.14EA 227 EUR
A14389.14 A14389.06
1,2,4-Triazine-3,5-diol ≥98%
1,2,4-Triazine-3,5-diol
Purity: 98% CAS No.: 461-89-2 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: 274-282° Beilstein Reference: 116472
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 274…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006456
Numéro CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0