Imprimer
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium ≥89% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
A4043-25G A4043-5G
A4043-25GEA 609 EUR
A4043-25G A4043-5G
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium ≥89% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011935
Numéro CAS: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600ef5cf3e062a4a587e204a7525059448b68bb0&vid=8472fabd8cb28ce018854ce4ca2ef091bb7e36ab&prid=web&clid=SAPDAM