Imprimer
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium ≥85% (par HPLC), préparé par synthèse directe, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
227935-100G 227935-5G
227935-100GEA 2580 EUR
227935-100G 227935-5G
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium ≥85% (par HPLC), préparé par synthèse directe, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium
Azure B has been used in M′Fadyean stain to visualize Bacillus anthracis capsule. Azure B is a cationic dye. It is part of the Romanowsky stain, which is used for staining of blood films. It is also used for the localisation of nucleic acids and lignin.
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
Point de fusion: 205,..210 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011935
Numéro CAS: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7202356c255f1ea198a113bc6a2667f9deca98b3&vid=3f8b79429e54ef33c4492f1380667f4a1a1c8e64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Absorbance 241 - 247
Extinction Coefficient ≥13000
Carbon ≥49.0 %
Nitrogen ≥11.4 %
Purity (HPLC) ≥85.0 %
Solubility (Color), c = 1mg/ml; Water Blue to Very Dark Blue