Chlorure de 3-methylamino-7-dimethylaminophénothiazine-5-ium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
CAS No.: 531-55-5
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3922630
Merck Reference: 14,6058
MDL No.: MFCD00011935
Formule:
C₁₅H₁₆ClN₃S Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011935 Numéro CAS: 531-55-5 EINECS: 208-511-2 Indice Merck: 14,6058 |