Carbenicilline sel disodique
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077683 Numéro CAS: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |