Imprimer
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15192.06 A15192.09 A15192.18
A15192.06EA 33.8 EUR
A15192.06 A15192.09 A15192.18
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95%
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle
Purity: 95% CAS No.: 1192-30-9 Molecular Formula: C5H9BrO Formula Weight: 165.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 61°(142°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 102717 MDL No.: MFCD00016894
Formule: C₅H₉BrO
Point d'ébullition: 169…171 °C
Densité: 1,452
Point éclair: 61 °C (142 °F)
Numéro MDL: MFCD00016894
Numéro CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3