VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Une protéine tétramérique de 60 kDa qui présente une grande affinité de liaison pour la biotine. Capable de se lier à une molécule de biotine avec chaque sous-unité, la streptavidine est utile dans la chromatographie d'affinité, les tests ELISA, l'immunohistochimie et le transfert de Western.
- Signal word: Danger
- GHS Symbol: GHS08