Imprimer
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22594.03 B22594.06 B22594.14
B22594.03EA 98.9 EUR
B22594.03 B22594.06 B22594.14
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6813-38-3 Molecular Formula: C12H8N2O4 Formula Weight: 244.21 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00015430
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
Point de fusion: >310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015430
Numéro CAS: 6813-38-3