Chlorure diphénylphosphinique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diphenylphosphinyl chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 1499-21-4
Molecular Formula: C12H10ClOP
Formula Weight: 236.64
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₀ClOP Point d'ébullition: 210…212 °C (8 mmHg) Point de fusion: ∼ 20 °C Densité: 1,242 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002077 Numéro CAS: 1499-21-4 EINECS: 216-107-2 UN: 3265 ADR: 8,II |