Imprimer
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27428.03 H27428.14
H27428.03EA 48.1 EUR
H27428.03 H27428.14
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 58656-04-5 Molecular Formula: C18H34P·BF4 Formula Weight: 368.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD03840580
Formule: C₁₈H₃₄BF₄P
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840580
Numéro CAS: 58656-04-5