Imprimer
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) ≥99% pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TCEP HCl
K831-10GEA 1150 EUR
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) ≥99% pour les biotechnologies
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Formule: C₉H₁₆ClO₆P
Poids moléculaire: 286.65 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145469
Numéro CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Pureté (TLC) >99%
Solubilité (50mg/ml, Eau) passe