TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TCEP HCl
Purity: 98%
CAS No.: 51805-45-9
Molecular Formula: C9H15O6P.HCl
Formula Weight: 286.65
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 177-178°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9085
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00145469
Reducing agent, specific for disulfides
Formule:
C₉H₁₆ClO₆P Poids moléculaire: 286.65 g/mol Point de fusion: 177…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145469 Numéro CAS: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8 II |