Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-45-6
Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 429.30
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 3581273
Formule:
C₂₂H₂₂BrO₂P Poids moléculaire: 429.30 g/mol Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011835 Numéro CAS: 1530-45-6 EINECS: 216-230-1 |