Imprimer
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
H28047.06 H28047.03
H28047.06EA 176 EUR
H28047.06 H28047.03
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97%
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97% CAS No.: 6009-50-3 Molecular Formula: C18H26O2Si2 Formula Weight: 330.57 MDL No.: MFCD09266190
Formule: C₁₈H₂₆O₂Si₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266190
Numéro CAS: 6009-50-3