Imprimer
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18725.0025 8.18725.0100
8.18725.0025EA 105 EUR
8.18725.0025 8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Formule: C₂₀H₁₈O₈
Poids moléculaire: 386.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064440
Numéro CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 165 - 171 °C
Molar Mass 386.36 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3