Alizarin red S (sodium salt)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
C.I. 58005
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to red
Beilstein Reference: 4117090
Merck Reference: 14,8573
MDL No.: MFCD00013049
Formule:
C₁₄H₇NaO₇S Poids moléculaire: 342.26 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013049 Numéro CAS: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 Indice Merck: 14,8573 |