Imprimer
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
229990010 229990050
ACRO229990010EA 96.3 EUR
ACRO229990010 ACRO229990050
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate 98+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Formule: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150104
Numéro CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤12.0 % (K.F.)