Imprimer
2-Chloro-N-méthylacétamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32362.06 H32362.14
H32362.06EA 86 EUR
H32362.06 H32362.14
2-Chloro-N-méthylacétamide ≥97%
2-Chloro-N-méthylacétamide
Purity: 97% CAS No.: 96-30-0 Molecular Formula: C3H6ClNO Formula Weight: 107.54 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00018913
Formule: C₃H₆ClNO
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018913
Numéro CAS: 96-30-0
EINECS: 202-497-1