Imprimer
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13691.06 A13691.14 A13691.22
A13691.06EA 38 EUR
A13691.06 A13691.14 A13691.22
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide ≥97%
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide
Purity: 97% CAS No.: 2315-36-8 Molecular Formula: C6H12ClNO Formula Weight: 149.62 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 123-124°/15mm Beilstein Reference: 605866 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000928
Formule: C₆H₁₂ClNO
Point d'ébullition: 123…124 °C (15 mmHg)
Densité: 1,087
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000928
Numéro CAS: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II