7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 3208-25-1
Molecular Formula: C6H5(CH2)7OH
Formula Weight: 192.30
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 115-117°/0.5mm
MDL No.: MFCD00037315
Formule:
C₁₃H₂₀O Point d'ébullition: 115…117 °C (0,5 mmHg) Densité: 0,962 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037315 Numéro CAS: 3208-25-1 |