Imprimer
NADH-Na₂, forme réduite, trihydraté, Qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0384-1GEA 195 EUR
0384-1G 0384-5G
NADH-Na₂, forme réduite, trihydraté, Qualité Réactif
NADH-Na2, forme réduite, trihydraté
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3