Imprimer
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium, powder C.I. 26905
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Biebrich Scarlet
0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 51.2 EUR
ICNA0215485525 ICNA0215485580
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium, powder C.I. 26905
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Dye content: ~ 60% (Lit.)
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Formule: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Poids moléculaire: 556.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003891
Numéro CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5