Imprimer
Rouge de crésol sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
114480-25G 114480-5G
114480-25GEA 129 EUR
114480-25G 114480-5G
Rouge de crésol sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Rouge de crésol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aed6540c89293aac7cae31e3977278f8c265eb2a&vid=780d5587ae42cbcbdfa45432bdbc2ad55511ffe4&prid=web&clid=SAPDAM