Rouge de crésol sel de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 62625-29-0
Molecular Formula: C21H17NaO5S
Formula Weight: 404.42
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00001618
Formule:
C₂₁H₁₇NaO₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001618 Numéro CAS: 62625-29-0 EINECS: 263-654-8 |