Imprimer
m-Cresol purple sodium salt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
A18025.06 A18025.14
A18025.06EA 67.7 EUR
A18025.06 A18025.14
m-Cresol purple sodium salt
m-Cresol purple sodium salt
CAS No.: 62625-31-4 Molecular Formula: C21H17NaO5S Formula Weight: 404.42 MDL No.: MFCD00010177
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
Poids moléculaire: 404.42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010177
Numéro CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9