m-Cresol purple sodium salt, soluble dans l'eau, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
Formule:
C₂₁H₁₇NaO₅S Poids moléculaire: 404.42 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010177 Numéro CAS: 62625-31-4 EINECS: 263-656-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange-brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.05 % in water) Clear |
Visual transition interval | from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple) |