Rouge de crésol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
CAS No.: 1733-12-6
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Melting Point:
Formule:
C₂₁H₁₈O₅S Poids moléculaire: 382.43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005878 Numéro CAS: 1733-12-6 EINECS: 217-064-2 |