Rouge de crésol, pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Formule:
C₂₁H₁₈O₅S Poids moléculaire: 382.43 g/mol Point de fusion: 290 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005878 Numéro CAS: 1733-12-6 EINECS: 217-064-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in 50 % ethanol) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1500 (572 nm, in 0.01 N NaOH) |
Visual transition interval | from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple) |