Pourpre de m-crésol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2',2''-Dimethylphenolsulphonphthalein, m-Cresolsulphonphthalein, MCP, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
CAS No.: 2303-01-7
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Beilstein Reference: 350314
Merck Reference: 14,2577
MDL No.: MFCD00005871
Formule:
C₂₁H₁₈O₅S Poids moléculaire: 382.43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005871 Numéro CAS: 2303-01-7 EINECS: 218-960-6 |