o-Cresolphthaleine
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS No.: 596-27-0
Molecular Formula: C22H18O4
Formula Weight: 346.39
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 310554
Merck Reference: 14,2576
MDL No.: MFCD00005912
Formule:
C₂₂H₁₈O₄ Point de fusion: 223…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005912 Numéro CAS: 596-27-0 EINECS: 209-881-8 Indice Merck: 14,2576 |