Imprimer
Rouge huile O colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 61.8 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Rouge huile O colorant biologique
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Poids moléculaire: 408.51 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %