Imprimer
di-Ammonium-fer (III) citrate, qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0846-500GEA 245 EUR
0846-500G 0846-100G
di-Ammonium-fer (III) citrate, qualité Réactif
di-Ammonium-fer (III) citrate
Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%