Imprimer
2-Désoxy-D-glucose ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
L07338.03 L07338.06
L07338.03EA 42.4 EUR
L07338.03 L07338.06
2-Désoxy-D-glucose ≥98%
2-Désoxy-D-glucose
Purity: 98% CAS No.: 154-17-6 Molecular Formula: C6H12O5 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1723331 Merck Reference: 14,2904 Optical Rotation: +47° (c=0.5 in water, 45h) MDL No.: MFCD00151328
Formule: C₆H₁₂O₅
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151328
Numéro CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Indice Merck: 14,2904