Imprimer
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10535.09 A10535.18
A10535.09EA 52.2 EUR
A10535.09 A10535.18
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione ≥99%
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione
Purity: 99% CAS No.: 40497-30-1 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 115646
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006104
Numéro CAS: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9