2-Méthylcrotonate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 5837-78-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1720895
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015183
Formule:
C₇H₁₂O₂ Point d'ébullition: 156 °C Densité: 0,930 Point éclair: 46 °C (114 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015183 Numéro CAS: 5837-78-5 EINECS: 227-425-6 UN: 3272 ADR: 3,III Indice Merck: 14,9433 |