Tungsten(VI) ethoxide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 62571-53-3
Molecular Formula: C12H30O6W
Formula Weight: 454.21
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Off-white to brown
Melting Point: 150°
Solubility: Soluble in ethyl acetate
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00156526
Intermediate for sol-gel coatings
Formule:
C₁₀H₂₅O₅W Point de fusion: 150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156526 Numéro CAS: 62571-53-3 UN: 3181 ADR: 4.1,III |