Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃H₈O₂·xCH₄O Densité: 1,39 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131360 Numéro CAS: 9004-65-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |