Imprimer
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
44779.18 44779.30 44779.A1
44779.18EA 58.4 EUR
44779.18 44779.30 44779.A1
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose)
Hydroxypropylmethylcellulose
CAS No.: 9004-65-3 Physical Form: Powder Merck Reference: 14,4842 MDL No.: MFCD00131360
Attention: Incompatible with strong oxidising agents, bleaching powder, fluorine and nitric acid.
Formule: C₃H₈O₂·xCH₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131360
Numéro CAS: 9004-65-3
Indice Merck: 14,4842