Hydroxypropyl cellulose
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9004-64-2
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 7
Solubility: Soluble in polar organic solvents, in water at room temperature
Merck Reference: 14,4841
MDL No.: MFCD00132688
Thickener, binder, and emulsifier
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132688 Numéro CAS: 9004-64-2 Indice Merck: 14,4841 |