Imprimer
2,4'-Bipyridyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD H27366.03
H27366.MDEA 112 EUR
H27366.MD H27366.03
2,4'-Bipyridyle ≥97%
2,4'-Bipyridyle
Purity: 97% CAS No.: 581-47-5 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 281° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006217
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006217
Numéro CAS: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III