Nonidet® P 40 Substitut (NP-40), Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132851 Numéro CAS: 9016-45-9 EINECS: 500-024-6 |