Imprimer
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L13707.03EA 79.5 EUR
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 20859-02-3 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721824
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064218
Numéro CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7