Imprimer
Chlorure de didécyldiméthylammonium 50% dans un mélage propanol-2:eau (40:60) % (v/v) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride, DDAC 80
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14364.0100 8.14364.1000
8.14364.0100EA 30.5 EUR
8.14364.0100 8.14364.1000
Chlorure de didécyldiméthylammonium 50% dans un mélage propanol-2:eau (40:60) % (v/v) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de didécyldiméthylammonium
Formule: C₂₂H₄₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066262
Numéro CAS: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point 29 °C
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)