Imprimer
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18424.0100 8.18424.9025
8.18424.0100EA 65.3 EUR
8.18424.0100 8.18424.9025
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure
Formule: C₂₀H₄₄BrN
Poids moléculaire: 378.4741 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011774
Numéro CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 186 °C
Molar Mass 378.47 g/mol