Bromure de didodécyldiméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-73-3
Molecular Formula: C26H56BrN
Formula Weight: 462.65
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 3576662
Formule:
C₂₆H₅₆BrN Poids moléculaire: 462.65 g/mol Point de fusion: 157…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041969 Numéro CAS: 3282-73-3 EINECS: 221-923-7 |